Learn More
1-Bromo-3,3-dimetilbutan-2-ona, téc., Thermo Scientific™
Código de producto. 10742587
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10742587 100 g 100 g
10041794 10 g 10 g
10051794 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10742587 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CD08380FA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 5469-26-1
Fórmula molecular C6H11BrO
Peso molecular (g/mol) 179.057
Número MDL MFCD00000206
Clave InChI SAIRZMWXVJEBMO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-bromopinacolone, bromopinacolone, 1-bromo-3,3-dimethyl-2-butanone, 1-bromopinacolin, bromopinacolin, bromomethyl tert-butyl ketone, pivaloylmethyl bromide, tert-butyl bromomethyl ketone, 2-butanone, 1-bromo-3,3-dimethyl, omega-brompinakolin german
PubChem CID 21642
Nombre IUPAC 1-bromo-3,3-dimetilbutan-2-ona
SMILES CC(C)(C)C(=O)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-3, 3-dimethylbutan-2-one
% mín. CAS 80.0
% máx. CAS 100.0
Fórmula lineal (CH3)3CCOCH2Br
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.06
Porcentaje de pureza Tech.
Grado Técnico