Learn More
1-Bromo-3,3-dimetilbutan-2-ona, téc., Thermo Scientific™
Código de producto. 10041794
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10041794 10 g 10 g
10051794 25 g 25 g
10742587 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10041794 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CD08380EA
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 5469-26-1
Fórmula molecular C6H11BrO
Peso molecular (g/mol) 179.057
Número MDL MFCD00000206
Clave InChI SAIRZMWXVJEBMO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-bromopinacolone, bromopinacolone, 1-bromo-3,3-dimethyl-2-butanone, 1-bromopinacolin, bromopinacolin, bromomethyl tert-butyl ketone, pivaloylmethyl bromide, tert-butyl bromomethyl ketone, 2-butanone, 1-bromo-3,3-dimethyl, omega-brompinakolin german
PubChem CID 21642
Nombre IUPAC 1-bromo-3,3-dimetilbutan-2-ona
SMILES CC(C)(C)C(=O)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-3, 3-dimethylbutan-2-one
% mín. CAS 80.0
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.3300g/mL
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal (CH3)3CCOCH2Br
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.06
Porcentaje de pureza Tech.
Grado Técnico