Learn More
1-Bromo-3,3-dimetil-1-buteno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Bromo-3,3-dimethyl-1-butene |
| CAS | 13352-80-2 |
| Fórmula molecular | C6H11Br |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H11Br/c1-6(2,3)4-5-7/h4-5H,1-3H3/b5-4+ |
| SMILES | CC(C)(C)\C=C\Br |
| Nombre IUPAC | (E)-1-bromo-3,3-dimetilbut-1-eno |
| Peso molecular (g/mol) | 163.06 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 162.0044 |