Learn More
1-Bromo-3,3,3-trifluoroacetona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11427137
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11427137 5 g 5 g
11437137 25 g 25 g
11447137 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11427137 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14948.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 431-35-6 | C3H2BrF3O | 190.95 g/mol
1-Bromo-3,3,3-trifluoroacetone is used in the preparation of 3-nonylthio-1,1,1-trifluoropropan-2-one and perfluoroalkylated trans-allylic alcohols. It is involved in the synthesis of cyclic tetrapeptides. Further, it reacts with potassium enolate of ethyl 4,4,4-trifluoroacetoacetate to produce ethyl 2,4-bis(trifluoromethyl)-4-hydroxydihydro-3-furoate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 1-bromo-3,3,3-trifluoroacetona se utiliza en la preparación de 3-noniltio-1,1,1-trifluoropropano-2-ona y alcoholes transalílicos perfluoroalquilados. Participa en la síntesis de los tetrapéptidos cíclicos. Además, reacciona con enolato de potasio de 4,4,4-trifluoroacetoacetato de etilo para producir 2,4-bis(trifluorometil)-4-hidroxidihidro-3-furoato de etilo.
Solubilidad
Inmiscible con agua.
Notas
Incompatible con bases y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 431-35-6
Fórmula molecular C3H2BrF3O
Peso molecular (g/mol) 190.95
Número MDL MFCD00039237
Clave InChI ONZQYZKCUHFORE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromo-1,1,1-trifluoroacetone, 1-bromo-3,3,3-trifluoroacetone, bromotrifluoroacetone, 3-bromo-1,1,1-trifluoro-2-propanone, 3-bromo-1,1,1-trifluoropropanone, 1-bromo-3,3,3-trifluoro-2-propanone, 2-propanone, 3-bromo-1,1,1-trifluoro, 1,1,1-trifluoro-3-bromopropanone, 3-bromo-1,1,1-trifluoro-propan-2-one, bromotrifloroacetone
PubChem CID 79008
Nombre IUPAC 3-bromo-1,1,1-trifluoropropan-2-ona
SMILES FC(F)(F)C(=O)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-3,3,3-trifluoroacetone
Punto de fusión <-80°C
Densidad 1.822
Punto de ebullición 85°C to 87°C
Temperatura de inflamación −2°C (28°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.376
Cantidad 5 g
Número UN UN2924
Beilstein 1703387
Información de solubilidad Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.95
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Bromo-3,3,3-trifluoroacetone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Bromo-1,1,1-trifluoroacetone