Learn More
1-Bromo-2-(trifluorometiltio)benceno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11430050
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11430050 1 g 1 g
11440050 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11430050 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50576.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 31-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1644-72-0 | C7H4BrF3S | 257.07 g/mol
1-Bromo-2-(trifluoromethylthio)benzene is used as organic chemical synthesis intermediate. It is also a useful halogenated compound for proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-bromo-2-(trifluorometil)benceno se utiliza como intermedio en la síntesis química orgánica. También es un compuesto halogenado útil para la investigación proteómica.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1644-72-0
Fórmula molecular C7H4BrF3S
Peso molecular (g/mol) 257.07
Número MDL MFCD00236347
Clave InChI IWRJVJJQWGZKMT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-trifluoromethylthio bromobenzene, 1-bromo-2-trifluoromethylthio benzene, 1-bromo-2-trifluoromethyl sulfanyl benzene, 2-bromophenyl trifluoromethyl sulfane, 2-bromophenyl trifluoromethyl sulphide, pubchem20490, 1-bromo-2-trifluoromethylsulfanyl benzene, 1-trifluoromethylthio-2-bromobenzene, 2-bromo-1-trifluoromethylthio benzene, 2-bromophenyl trifluoromethyl sulfide
PubChem CID 2779338
Nombre IUPAC 1-bromo-2-(trifluorometilsulfanil)benceno
SMILES FC(F)(F)SC1=CC=CC=C1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-2-(trifluoromethylthio)benzene
Punto de ebullición 92°C to 94°C (20 mmHg)
Índice de refracción 1.5125
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.07
Porcentaje de pureza 97%