Learn More
1-Bromo-2-(trifluorometoxi)benceno, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11424447
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11424447 1 g 1 g
11434447 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11424447 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20467.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64115-88-4
Fórmula molecular C7H4BrF3O
Peso molecular (g/mol) 241.01
Número MDL MFCD00040942
Clave InChI ITYCJCVRPBLODP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-bromo-2-trifluoromethoxy benzene, 2-trifluoromethoxy bromobenzene, 2-bromo trifluoromethoxy benzene, o-trifluoromethoxybromobenzene, o-bromo trifluoromethoxy benzene, 2-bromo-alpha,alpha,alpha-trifluoroanisole, 2-bromophenyl trifluoromethyl ether, trifluoromethoxy bromobenzene, o-bromotrifluoromethoxybenzene, benzene, bromo trifluoromethoxy
PubChem CID 2777266
Nombre IUPAC 1-bromo-2-(trifluorometoxi)benceno
SMILES FC(F)(F)OC1=CC=CC=C1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzene
Densidad 1.632
Punto de ebullición 158°C to 160°C
Temperatura de inflamación 60°C (140°F)
Índice de refracción 1.4638
Cantidad 1 g
Número UN UN1993
Beilstein 1947768
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.01
Porcentaje de pureza 97%