Learn More
1-Bromo-2-fenoxietano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Bromo-2-phenoxyethane |
| CAS | 589-10-6 |
| Fórmula molecular | C8 H9 Br O |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | Tamsulosin Impurity 20 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9BrO/c9-6-7-10-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2 |
| SMILES | BrCCOc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 2-bromoetoxibenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 201.06 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 199.9837 |