Learn More
1-Bromo-2-fenoxietano, TRC
Código de producto. 30342318
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30342318 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30342318 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB68638525G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-2-phenoxyethane
CAS 589-10-6
Fórmula molecular C8 H9 Br O
Cantidad 25 g
Sinónimo Tamsulosin Impurity 20
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9BrO/c9-6-7-10-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2
SMILES BrCCOc1ccccc1
Nombre IUPAC 2-bromoetoxibenceno
Peso molecular (g/mol) 201.06
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.9837