Learn More
1-Bromo-2-fenoxibenzeno, TRC
Código de producto. 30180433
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30180433 500 mg 500 miligramos
30180322 1 g 1 g
30179908 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30180433 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB687268500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7025-06-1
Fórmula molecular C12 H9 Br O
Peso molecular (g/mol) 249.1
Sinónimo Benzene, 1-bromo-2-phenoxy-, Ether, o-bromophenyl phenyl (6CI,7CI,8CI), 1-Bromo-2-phenoxybenzene, 2-Bromodiphenyl ether, 2-Bromophenyl phenyl ether, 2-Phenoxy-1-bromobenzene, 2-Phenoxybromobenzene, BDE 1, PBDE 1, o-Bromophenyl phenyl ether
Nombre IUPAC 1-bromo-2-fenoxibenceno
SMILES Brc1ccccc1Oc2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PBDE 1 (2-Bromodiphenyl Ether)
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H9BrO/c13-11-8-4-5-9-12(11)14-10-6-2-1-3-7-10/h1-9H
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.9837