Learn More
1-Bromo-2-pentino, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11914501 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Unit Size:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase unitSize
11914501 1 g Frasco de vidrio 1 g
11924501 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11914501 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 439570010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 16400-32-1
Fórmula molecular C5H7Br
Peso molecular (g/mol) 147.02
Número MDL MFCD00236363
Clave InChI VDHGRVFJBGRHMD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-bromo-2-pentyne, 2-pentynyl bromide, 2-pentyne, 1-bromo, 1-bromo-pent-2-yne, 1-bromo-2-pentine, 2-pentyn-1-yl bromide, acmc-1c6g2
PubChem CID 85399
Nombre IUPAC 1-bromopent-2-ina
SMILES CCC#CCBr
Specifications
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-2-pentyne
Color Amarillo
Punto de ebullición 40°C to 41°C (20.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 36°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.508
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.01
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 1-Bromo-2-pentyne
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Precautionary Statement