Learn More
1-Bromo-2-octino, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Bromo-2-octyne |
| CAS | 18495-27-7 |
| Fórmula molecular | C8 H13 Br |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 2-Octynyl Bromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H13Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h2-5,8H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCC#CCBr |
| Nombre IUPAC | 1-bromooct-2-ino |
| Peso molecular (g/mol) | 189.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 188.0201 |