Learn More
1-Bromo-2-nitrobenceno, TRC
Código de producto. 30338786
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30338786 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30338786 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6861751G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-2-nitrobenzene
CAS 577-19-5
Fórmula molecular C6 H4 Br N O2
Cantidad 1 g
Sinónimo 1-Bromo-2-nitrobenzene, 2-Bromo-1-nitrobenzene, 2-Bromonitrobenzene, 2-Nitro-1-bromobenzene, 2-Nitrobromobenzene, 2-Nitrophenyl bromide, NSC 403836, o-Bromonitrobenzene, o-Nitrobromobenzene, o-Nitrophenyl bromide
Fórmula InChI InChI=1S/C6H4BrNO2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8(9)10/h1-4H
SMILES [O-][N+](=O)c1ccccc1Br
Nombre IUPAC 1-bromo-2-nitrobenceno
Peso molecular (g/mol) 202.01
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.9425