Learn More
1-Bromo-2-nitrobenceno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11469183
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11469183 50 g 50 g
11479183 250 g 250 g
11459183 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11469183 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11686.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79.25€
    65.65€ / 50 g
    Ahorro 13.60€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 577-19-5 | C6H4BrNO2 | 202.007 g/mol
1-Bromo-2-nitrobenzene is used in organic synthesis. It also can react with 2-methylamino-benzoic acid to get N-methyl-N-(2-nitro-phenyl)-anthranilic acid. And it is also used in the preparation of 4-methoxy-2?-nitrodiphenyl ether, 1-methoxy-3,5-bis-(2-nitro-phenoxy)benzene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-bromo-2-nitrobenceno se utiliza en la síntesis orgánica. También puede reaccionar con ácido 2-metilamino-benzoico para obtener el ácido N-metil-N-(2-nitro-fenil)-antranílico. Además, se emplea en la preparación del éter de 4-metoxi-2′-nitrodifenilo, 1-metoxi-3,5-bis-(2-nitro-fenoxi)benceno.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 577-19-5
Fórmula molecular C6H4BrNO2
Peso molecular (g/mol) 202.007
Número MDL MFCD00007045
Clave InChI ORPVVAKYSXQCJI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromonitrobenzene, o-bromonitrobenzene, o-nitrobromobenzene, 2-nitrobromobenzene, benzene, 1-bromo-2-nitro, o-nitrophenyl bromide, 2-bromo-1-nitrobenzene, 1-bromo-2-nitro-benzene, 2-bromo nitrobenzene, benzene, bromonitro
PubChem CID 11341
Nombre IUPAC 1-bromo-2-nitrobenceno
SMILES C1=CC=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-2-nitrobenzene
Punto de fusión 40°C to 44°C
Punto de ebullición 261°C
Temperatura de inflamación 112°C (233°F)
Cantidad 50 g
Número UN UN3459
Beilstein 2044109
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.01
Porcentaje de pureza 99%