Learn More
1-Bromo-2-nitrobenceno-d4, TRC
Código de producto. 30336870
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30336870 5 mg 5 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30336870 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6861775MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-2-nitrobenze-d4
CAS 1020720-09-5
Fórmula molecular C6 2H4 Br N O2
Cantidad 5 mg
Sinónimo Benzene-1,2,3,4-d4, 5-bromo-6-nitro- (ACI), 5-Bromo-6-nitrobenzene-1,2,3,4-d4 (ACI), 1-Bromo-2,3,4,5-tetradeuterio-6-nitrobenzene, 1-Bromo-2-nitrobenzene-D4, 2-Bromonitrobenzene-d4
Fórmula InChI InChI=1S/C6H4BrNO2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8(9)10/h1-4H/i1D,2D,3D,4D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(c(Br)c1[2H])[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 1-bromo-2,3,4,5-tetradeuterio-6-nitrobenceno
Peso molecular (g/mol) 206.03
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.9676
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.