Learn More
1-Bromo-2-naftol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11402978
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11402978 25 g 25 g
11412978 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11402978 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18692.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 573-97-7 | C10H7BrO | 223.069 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 573-97-7
Fórmula molecular C10H7BrO
Peso molecular (g/mol) 223.069
Número MDL MFCD00003869
Clave InChI FQJZPYXGPYJJIH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-bromo-2-naphthol, 1-bromo-2-naphthalenol, wormin, 2-naphthalenol, 1-bromo, disthemin, 1-bromo-2-hydroxynaphthalene, 1-brom-2-naphthol, unii-vke7l55pp9, 1-brom-2-naphthol german, 2-naphthol, 1-bromo
PubChem CID 11316
Nombre IUPAC 1-bromonaftalen-2-ol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=C2Br)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-2-naphthol
Punto de fusión 76°C to 81°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2044001
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.08
Porcentaje de pureza 97%