Learn More
Ácido 1-bromo-2-naftoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11985001 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11985001 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 11985001 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 440390010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Solicitar formato a granel o personalizado
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-2-naphthoic acid
CAS 20717-79-7
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 190.0°C to 192.0°C
Color Marrón a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C11H7BrO2
Cantidad 1 g
Sinónimo 1-bromo-2-naphthoic acid, 1-bromo-2-naphthalenecarboxylic acid, 2-naphthalenecarboxylic acid, 1-bromo, maybridge4_002377, 1-bromo-2-naphthoicacid, 1-bromo-2-napthoic acid, 1-bromo-2-naphtoic acid, acmc-1ck28, 2-?naphthalenecarboxyli?c acid, 2-naphthalenecarboxylicacid,1-bromo
Clave InChI VUVIRKAVBZITDO-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=C2Br)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 1-bromonaftaleno-2-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 251.08
PubChem CID 88665
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.08
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo o polvo de cristalina
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Bromo-2-naphthoic acid
Signalwort
  • Atención
Gefahrenkategorie
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Sicherheitshinweis
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.