Learn More
1-Bromo-2-naftaldehído, TRC
Código de producto. 30331305
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30331305 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30331305 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6884552.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-2-naphthaldehyde
CAS 3378-82-3
Fórmula molecular C11H7BrO
Cantidad 2.5 g
Sinónimo 1-Bromo-2-naphthalenecarboxaldehyde
Fórmula InChI InChI=1S/C11H7BrO/c12-11-9(7-13)6-5-8-3-1-2-4-10(8)11/h1-7H
SMILES O=CC1=CC=C2C=CC=CC2=C1Br
Nombre IUPAC 1-bromo-2-naftaldehído
Peso molecular (g/mol) 235.08
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.97