Learn More
1-Bromo-2-metilpropano, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 1-Bromo-2-methylpropane |
| CAS | 78-77-3 |
| Fórmula molecular | C4H9Br |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | 1-Methyl-2-propyl Bromide, 2-Methylpropyl Bromide, Bromoisobutane, Isobutyl Bromide, NSC 8416, iso-Butyl Bromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H9Br/c1-4(2)3-5/h4H,3H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)CBr |
| Nombre IUPAC | 1-bromo-2-metilpropano |
| Peso molecular (g/mol) | 137.02 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 135.9888 |