Learn More
1-Bromo-2-metilpropano, TRC
Código de producto. 30347766
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30347766 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30347766 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB68566025G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-2-methylpropane
CAS 78-77-3
Fórmula molecular C4H9Br
Cantidad 25 g
Sinónimo 1-Methyl-2-propyl Bromide, 2-Methylpropyl Bromide, Bromoisobutane, Isobutyl Bromide, NSC 8416, iso-Butyl Bromide
Fórmula InChI InChI=1S/C4H9Br/c1-4(2)3-5/h4H,3H2,1-2H3
SMILES CC(C)CBr
Nombre IUPAC 1-bromo-2-metilpropano
Peso molecular (g/mol) 137.02
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.9888