Learn More
1-Bromo-2-metilpropano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11486696
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11486696 1000 g 1000 g
11496696 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11486696 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23854.0B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    114.24€
    93.65€ / 1000 g
    Ahorro 20.59€
    18% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 78-77-3 | C4H9Br | 137.02 g/mol
1-Bromo-2-methylpropane is used as a synthetic reagent for the preparation of 1-ethyl-1,3-isobutylimidazolium bromide by reaction with 1-ethylimidazole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-bromo-2-metilpropano se utiliza como reactivo sintético para la preparación de bromuro de 1-etil-1,3-isobutilimidazolio por reacción con el 1-etilimidazol.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua. Miscible con alcohol y éter.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78-77-3
Fórmula molecular C4H9Br
Peso molecular (g/mol) 137.02
Número MDL MFCD00000217
Clave InChI HLVFKOKELQSXIQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isobutyl bromide, iso-butyl bromide, propane, 1-bromo-2-methyl, bromoisobutane, i-butyl bromide, 1-bromo-2-methyl-propane, unii-5oec0bw987, ccris 349, 1-bromo-2-methyl propane, bromoacetaldehydedimethylacetal
PubChem CID 6555
Nombre IUPAC 1-bromo-2-metilpropano
SMILES CC(C)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-2-methylpropane
Punto de fusión -118°C
Densidad 1.255
Punto de ebullición 90°C to 92°C
Temperatura de inflamación 18°C (64°F)
Índice de refracción 1.435
Cantidad 1000 g
Número UN UN2342
Beilstein 1730915
Índice Merck 14,5135
Información de solubilidad Slightly soluble in water; Miscible with alcohol,ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.02
Porcentaje de pureza ≥98%