Learn More
1-Bromo-2-metilpropano-3,3,3-d3, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Bromo-2-methylpropane-3,3,3-D3 |
| CAS | 344299-42-9 |
| Fórmula molecular | C4 D3 H6 Br |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | Propane-1,1,1-d3, 3-bromo-2-methyl- (9 CI), 2-(Bromomethyl)-1,1,1-trideuteriopropane, 1-Bromo-2-methylpropane-3,3,3-d3, Isobutyl-d3 bromide, 1-Bromo-2-methylpropane-3,3,3-D3, 1-Bromo-2-methylpropane-d3, 1-Bromo-2-(methyl-d3)propane |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C4H9Br/c1-4(2)3-5/h4H,3H2,1-2H3/i1D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C(C)CBr |
| Nombre IUPAC | 3-bromo-1,1,1-trideuterio-2-metilpropano |
| Peso molecular (g/mol) | 140.0368 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 139.0076 g/mol |
| Mostrar más |