Learn More
1-Bromo-2-metilnaftaleno, téc. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11331827
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11331827 10 g 10 g
11341827 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11331827 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05093.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2586-62-1 | C11H9Br | 221.10 g/mol
1-Bromo-2-methylnaphthalene is used as test compound in determination of halogenated hydrocarbons at trace levels by supercritical fluid chromatography-microwave-induced plasma mass spectrometry. Dynamic phosphorescence quenching of 1-bromo-2-methylnaphthalene without deoxygenation has been used for selective sensing of Cu(II) at ngm levels.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-bromo-2-metilnaftaleno se utiliza como compuesto de prueba para la determinación de hidrocarburos halogenados a niveles traza mediante espectrometría de masas con plasma inducido por microondas de cromatografía de fluidos supercríticos. La reducción dinámica de la fosforescencia del 1-bromo-2-metilnaftaleno sin desoxigenación se ha utilizado para la detección selectiva de Cu(II) a niveles de ngm.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los materiales incompatibles son los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2586-62-1
Fórmula molecular C11H9Br
Peso molecular (g/mol) 221.10
Número MDL MFCD00003871
Clave InChI CMIMBQIBIZZZHQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo naphthalene, 1-bromo-2-methyl, 2-methyl-1-bromonaphthalene, .beta.-methyl-.alpha.-bromonaphthalene, zlchem 421, 1-bromo-2-methylnaphtalene, acmc-1cq62, 1-bromo-2-methyl-naphthalene, 1-bromo-2-methyl naphthalene, 1-bromanyl-2-methyl-naphthalene, 1-bromonaphthalen-2-yl methyl
PubChem CID 75754
Nombre IUPAC 1-bromo-2-metilnaftaleno
SMILES CC1=CC=C2C=CC=CC2=C1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-2-methylnaphthalene
Densidad 1.428
Punto de ebullición 295°C to 296°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.649
Cantidad 10 g
Beilstein 2042531
Información de solubilidad Not miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.1
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico