Learn More
1-Bromo-2-metilnaftaleno, 90 %, téc., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10764271 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10764271 25 g Frasco de vidrio 25 g
10195683 5 g Frasco de vidrio 5 g
10143300 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10764271 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 154260250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2586-62-1 | C11H9Br | 221.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2586-62-1
Fórmula molecular C11H9Br
Peso molecular (g/mol) 221.10
Número MDL MFCD00003871
Clave InChI CMIMBQIBIZZZHQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo naphthalene, 1-bromo-2-methyl, 2-methyl-1-bromonaphthalene, .beta.-methyl-.alpha.-bromonaphthalene, zlchem 421, 1-bromo-2-methylnaphtalene, acmc-1cq62, 1-bromo-2-methyl-naphthalene, 1-bromo-2-methyl naphthalene, 1-bromanyl-2-methyl-naphthalene, 1-bromonaphthalen-2-yl methyl
PubChem CID 75754
Nombre IUPAC 1-bromo-2-metilnaftaleno
SMILES CC1=CC=C2C=CC=CC2=C1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-2-methylnaphthalene
Nombre de nota 90-95%
% mín. CAS 90.0
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Densidad 1.4100g/mL
Punto de ebullición 296.0°C
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 88% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C10H6Br
Índice de refracción 1.6480 to 1.6500
Cantidad 25 g
Beilstein 05, 568
Gravedad específica 1.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.1
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Bromo-2-methylnaphthalene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.