Learn More
1-Bromo-2-metoxinaftaleno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11493168
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11493168 5 g 5 g
11403178 25 g 25 g
11413178 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11493168 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18926.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-10-2026
Añadir a la cesta
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 3401-47-6 | C11H9BrO | 237.10 g/mol
1-Bromo-2-methoxy-naphthalene is a useful synthetic intermediate. It is used as a reagent to synthesize a catalyst for highly enantioselective aziridination of styrene derivatives. It can also be used to prepare biaryls or biheterocycles by palladium-catalyzed Ullmann coupling.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-bromo-2-metoxi-naftaleno es un intermediario sintético útil. Se utiliza como reactivo para sintetizar un catalizador para la aziridinación altamente enantioselectiva de derivados de estireno. También se puede utilizar para preparar biarilos o biheterociclos mediante el acoplamiento Ullmann catalizado con paladio.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3401-47-6
Fórmula molecular C11H9BrO
Peso molecular (g/mol) 237.10
Número MDL MFCD00055374
Clave InChI XNIGURFWNPLWJM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-bromo-2-methoxy-naphthalene, naphthalene, 1-bromo-2-methoxy, acmc-1cjky, maybridge3_005134, 2-methoxy-1-bromonaphthalene, 1-bromo-2-methoxy-naphtalene
PubChem CID 72860
Nombre IUPAC 1-Bromo-2-metoxinaftaleno
SMILES COC1=CC=C2C=CC=CC2=C1Br
Specifikationer
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-2-methoxynaphthalene
Punto de fusión 79°C to 80°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2045600
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.1
Porcentaje de pureza 97%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.