Learn More
1-Bromo-2-metoxi-d3-etano, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Bromo-2-methoxyethane-D3 (methoxy-D3) |
| CAS | 2870708-27-1 |
| Fórmula molecular | C3 D3 H4 Br O |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | 1-Bromo-2-methoxy-d3-ethane, 1-Bromo-2-(methoxy-d3)ethane, 1-Bromo-2-methoxyethane-D3 (methoxy-D3), 2-Bromoethyl Methyl-d3 Ether |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C3H7BrO/c1-5-3-2-4/h2-3H2,1H3/i1D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])OCCBr |
| Nombre IUPAC | 1-bromo-2-(trideuteriometoxi)etano |
| Peso molecular (g/mol) | 142.0096 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 140.9869 g/mol |
| Mostrar más |