Learn More
1-Bromo-2-yodotetrafluoroetano, 97 %, estab. con cobre, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11480397
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11480397 100 g 100 g
11460397 5 g 5 g
11470397 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11480397 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21771.22
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 421-70-5 | C2BrF4I | 306.82 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 421-70-5
Fórmula molecular C2BrF4I
Peso molecular (g/mol) 306.82
Número MDL MFCD00042136
Clave InChI ZYNPYKGTNSXKPI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-bromo-2-iodotetrafluoroethane, 1-bromotetrafluoro-2-iodoethane, unii-e75xu1n0mr, e75xu1n0mr, ethane, 1-bromo-1,1,2,2-tetrafluoro-2-iodo, ccris 9437, acmc-1amr3, 1-bromo-2-iodoperfluoroethane, 1-iodo-2-bromotetrafluoroethane, 2-iodo-1-bromotetrafluoroethane
PubChem CID 67902
Nombre IUPAC 1-bromo-1,1,2,2-tetrafluoro-2-yodoetano
SMILES FC(F)(Br)C(F)(F)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-2-iodotetrafluoroethane
Nombre de nota stabilized with copper
Densidad 1.648
Punto de ebullición 78°C
Índice de refracción 1.433
Cantidad 100 g
Beilstein 1688466
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.82
Porcentaje de pureza 97%