Learn More
1-Bromo-2-yodobenceno, TRC
Código de producto. 30347169
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30347169 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30347169 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6838555G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-2-iodobenzene
CAS 583-55-1
Fórmula molecular C6 H4 Br I
Cantidad 5 g
Sinónimo 1-Iodo-2-bromobenzene, 2-Bromo-1-iodobenzene, 2-Bromoiodobenzene, 2-Bromophenyl iodide, 2-Iodo-1-bromobenzene, 2-Iodobromobenzene, o-Bromoiodobenzene, o-Bromophenyl iodide, o-Iodobromobenzene
Fórmula InChI InChI=1S/C6H4BrI/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H
SMILES Brc1ccccc1I
Nombre IUPAC 1-bromo-2-iodobenceno
Peso molecular (g/mol) 282.904
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.854