Learn More
1-Bromo-2-iodobenceno, 99 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10052850 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10052850 5 g Frasco de vidrio 5 g
10323013 1 g Frasco de vidrio 1 g
10494985 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10052850 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 221950050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 583-55-1 | C6H4BrI | 282.9 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 583-55-1
Fórmula molecular C6H4BrI
Peso molecular (g/mol) 282.9
Número MDL MFCD00001030
Clave InChI OIRHKGBNGGSCGS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromoiodobenzene, o-bromoiodobenzene, 2-bromo-iodobenzene, benzene, 1-bromo-2-iodo, bromoiodobenzene, 1-bromo-2-iodo-benzene, attercop-chm at127403, chemwish ic03500, iodobromobenzene, 2-iodobromobenzene
PubChem CID 11415
Nombre IUPAC 1-bromo-2-iodobenceno
SMILES C1=CC=C(C(=C1)Br)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-2-iodobenzene
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 9°C to 10°C
Color Amarillo
Densidad 2.2030g/mL
Punto de ebullición 120°C to 121°C (15.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrC6H4I
Índice de refracción 1.6620 to 1.664
Cantidad 5 g
Beilstein 05, 223
Fieser 01,77
Gravedad específica 2.203
Estabilizante copper
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.9
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Bromo-2-iodobenzene, stabilized
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.