Learn More
1-Bromo-2-yodobeceno, +98 %, +estab. con cobre, +Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11468876
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11468876 100 g 100 g
11448876 5 g 5 g
11458876 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11468876 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17020.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 583-55-1 | C6H4BrI | 282.906 g/mol
2-Bromoiodobenzene is used in the synthesis of diarylamines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
2-el bromoyodobenceno se utiliza en la síntesis de diarilaminas.
Solubilidad
no miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
sensible a la luz. Proteja el producto de la luz. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 583-55-1
Fórmula molecular C6H4BrI
Peso molecular (g/mol) 282.906
Número MDL MFCD00001030
Clave InChI OIRHKGBNGGSCGS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromoiodobenzene, o-bromoiodobenzene, 2-bromo-iodobenzene, benzene, 1-bromo-2-iodo, bromoiodobenzene, 1-bromo-2-iodo-benzene, attercop-chm at127403, chemwish ic03500, iodobromobenzene, 2-iodobromobenzene
PubChem CID 11415
Nombre IUPAC 1-bromo-2-iodobenceno
SMILES C1=CC=C(C(=C1)Br)I
Specifications
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-2-iodobenzene
Nombre de nota stabilized with copper
Punto de fusión 9°C to 10°C
Densidad 2.256
Punto de ebullición 257°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.6645
Cantidad 100 g
Beilstein 1855309
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.91
Porcentaje de pureza ≥98%