Learn More
1-Bromo-2-yodobeceno, +98 %, +estab. con cobre, +Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11448876
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11448876 5 g 5 g
11458876 25 g 25 g
11468876 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11448876 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17020.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 583-55-1 | C6H4BrI | 282.906 g/mol
2-Bromoiodobenzene is used in the synthesis of diarylamines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
2-el bromoyodobenceno se utiliza en la síntesis de diarilaminas.
Solubilidad
no miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
sensible a la luz. Proteja el producto de la luz. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 583-55-1
Fórmula molecular C6H4BrI
Peso molecular (g/mol) 282.906
Número MDL MFCD00001030
Clave InChI OIRHKGBNGGSCGS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromoiodobenzene, o-bromoiodobenzene, 2-bromo-iodobenzene, benzene, 1-bromo-2-iodo, bromoiodobenzene, 1-bromo-2-iodo-benzene, attercop-chm at127403, chemwish ic03500, iodobromobenzene, 2-iodobromobenzene
PubChem CID 11415
Nombre IUPAC 1-bromo-2-iodobenceno
SMILES C1=CC=C(C(=C1)Br)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-2-iodobenzene
Nombre de nota stabilized with copper
Punto de fusión 9°C to 10°C
Densidad 2.256
Punto de ebullición 257°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.6645
Cantidad 5 g
Beilstein 1855309
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.91
Porcentaje de pureza ≥98%