Learn More
1-Bromo-2-hexadecanona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11397489
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11397489 10 g 10 g
11307499 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11397489 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27872.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 21436-52-2 | Molecular Formula: C16H31BrO | Molecular Weight: 319.327 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21436-52-2
Fórmula molecular C16H31BrO
Peso molecular (g/mol) 319.327
Número MDL MFCD07777089
Clave InChI ICZYLTOWIBJLIK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-bromo-2-hexadecanone, acmc-1cipg, 2-hexadecanone,1-bromo
PubChem CID 14843414
Nombre IUPAC 1-bromohexadecan-2-ona
SMILES CCCCCCCCCCCCCCC(=O)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-2-hexadecanone
Punto de fusión 54°C to 59°C
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 319.32
Porcentaje de pureza 97%