Learn More
1-Bromo-2-fluorobenceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Bromo-2-fluorobenzene |
| CAS | 1072-85-1 |
| Fórmula molecular | C6 H4 Br F |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 1-Bromo-2-fluorobenzene, 1-Fluoro-2-bromobenzene, 2-Bromo-1-fluorobenzene, 2-Bromofluorobenzene, 2-Bromophenyl fluoride, 2-Fluoro-1-bromobenzene, 2-Fluorobromobenzene, 2-Fluorophenyl bromide, NSC 59696, o-Bromofluorobenzene, o-Fluorobromobenzene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H4BrF/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H |
| SMILES | Fc1ccccc1Br |
| Nombre IUPAC | 1-bromo-2-fluorobenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 175 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 173.948 |