Learn More
1-Bromo-2-fluorobenceno, TRC
Código de producto. 30332117
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30332117 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30332117 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB68862510G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-2-fluorobenzene
CAS 1072-85-1
Fórmula molecular C6 H4 Br F
Cantidad 10 g
Sinónimo 1-Bromo-2-fluorobenzene, 1-Fluoro-2-bromobenzene, 2-Bromo-1-fluorobenzene, 2-Bromofluorobenzene, 2-Bromophenyl fluoride, 2-Fluoro-1-bromobenzene, 2-Fluorobromobenzene, 2-Fluorophenyl bromide, NSC 59696, o-Bromofluorobenzene, o-Fluorobromobenzene
Fórmula InChI InChI=1S/C6H4BrF/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H
SMILES Fc1ccccc1Br
Nombre IUPAC 1-bromo-2-fluorobenceno
Peso molecular (g/mol) 175
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.948