Learn More
1-Bromo-2-fluoro-5-(trifluorometoxi)benceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15498145
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15498145 25 g 25 g
15425397 1 g 1 g
15435397 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15498145 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32650.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 286932-57-8 | C7H3BrF4O | 258.998 g/mol
1-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzene used as solvents. Mostly employed in chemical processing, extraction and separation of chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-bromo-2-fluoro-5-(trifluorometoxi)benceno se utiliza como disolvente. Se emplea principalmente en el procesamiento, la extracción y la separación de productos químicos.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 286932-57-8
Fórmula molecular C7H3BrF4O
Peso molecular (g/mol) 258.998
Número MDL MFCD02181186
Clave InChI VVVFPEJORKPEST-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-1-fluoro-4-trifluoromethoxy benzene, 1-bromo-2-fluoro-5-trifluoromethoxy benzene, 3-bromo-4-fluoro trifluoromethoxy benzene, 3-bromo-4-fluorotrifluoroanisole, 2-fluoro-5-trifluoromethoxy-bromobenzene, 3-bromo-4-fluorophenyl trifluoromethyl ether, 3-bromo-4-fluoro-alpha,alpha,alpha-trifluoroanisole, 3-bromo-4-fluorotrifluoromethoxybenzene, pubchem12363, acmc-1cocq
PubChem CID 25067359
Nombre IUPAC 2-bromo-1-fluoro-4-(trifluorometoxi)benceno
SMILES C1=CC(=C(C=C1OC(F)(F)F)Br)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzene
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 259
Porcentaje de pureza 98%