Learn More
1-Bromo-2-fluoro-4-nitrobenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15448048
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15448048 100 g 100 g
15438048 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15448048 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61494.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 185331-69-5 | C6H3BrFNO2 | 220.00 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 185331-69-5
Fórmula molecular C6H3BrFNO2
Peso molecular (g/mol) 220.00
Número MDL MFCD05865088
Clave InChI AZYQMHQOHNGPRR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-3-fluoronitrobenzene, 3-fluoro-4-bromonitrobenzene, benzene, 1-bromo-2-fluoro-4-nitro, pubchem1045, acmc-1byt6, ksc495e5r, 1-bromo-2-fluoro-4-nitro-benzene, 4-bromo-3-fluoronitrobenzene; 3-fluoro-4-bromonitrobenzene
PubChem CID 2756994
Nombre IUPAC 1-bromo-2-fluoro-4-nitrobenceno
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC(F)=C(Br)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-2-fluoro-4-nitrobenzene
Punto de fusión 88°C to 94°C
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 220
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido