Learn More
1-Bromo-2-fluoro-4-iodobenzene, 98+%, ACROS Organics™
Código de producto. 10698254 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
5g; frasco de vidrio
Código de producto.
10698254 5g; frasco de vidrio
1 options
Código de producto. 10698254 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 295430050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-2-fluoro-4-iodobenzene
CAS 136434-77-0
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 36°C to 41°C
Color Marrón
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C6H3BrFI
Fórmula lineal BrC6H3(F)I
Número MDL MFCD00042577
Cantidad 5 g
Sinónimo 4-bromo-3-fluoroiodobenzene, 3-fluoro-4-bromo iodobenzene, 1-bromo-2-fluoro-4-iodo-benzene, benzene, 1-bromo-2-fluoro-4-iodo, 3-fluoro-4-bromo-iodobenzene, 1-bromo-2-fluoro-4-i, pubchem3231, acmc-209c5x, 3-fluoro-4-bromoiodobenzene, ksc490o1h
Clave InChI OCODJNASCDFXSR-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC1=C(Br)C=CC(I)=C1
Nombre IUPAC 1-bromo-2-fluoro-4-yodobenceno
Peso molecular (g/mol) 300.90
PubChem CID 2725006
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.89
Porcentaje de pureza ≥98.0%
Forma física Crystalline Low Melting Solid