Learn More
1-Bromo-2-fluoro-4-yodobenceno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11489466
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11489466 25 g 25 g
11479466 5 g 5 g
11499466 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11489466 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19190.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 136434-77-0 | C6H3BrFI | 300.90 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 136434-77-0
Fórmula molecular C6H3BrFI
Peso molecular (g/mol) 300.90
Número MDL MFCD00042577
Clave InChI OCODJNASCDFXSR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-3-fluoroiodobenzene, 3-fluoro-4-bromo iodobenzene, 1-bromo-2-fluoro-4-iodo-benzene, benzene, 1-bromo-2-fluoro-4-iodo, 3-fluoro-4-bromo-iodobenzene, 1-bromo-2-fluoro-4-i, pubchem3231, acmc-209c5x, 3-fluoro-4-bromoiodobenzene, ksc490o1h
PubChem CID 2725006
Nombre IUPAC 1-bromo-2-fluoro-4-yodobenceno
SMILES FC1=C(Br)C=CC(I)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-2-fluoro-4-iodobenzene
Punto de fusión 34°C to 38°C
Punto de ebullición 80°C (2.5 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 25 g
Beilstein 4740251
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.9
Porcentaje de pureza 97%