Learn More
1-Bromo-2-etilhexano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Bromo-2-ethylhexane |
| CAS | 18908-66-2 |
| Fórmula molecular | C8H17Br |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-Ethyl-1-hexyl Bromide, 2-Ethylhexyl Bromide, 3-(Bromomethyl)heptane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H17Br/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h8H,3-7H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCC(CC)CBr |
| Nombre IUPAC | 3-(bromometil)heptano |
| Peso molecular (g/mol) | 193.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 192.0514 |