Learn More
1-Bromo-2-etilbutano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11491420
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
Tamaño de la unidad:
25 ml
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11491420 25 mL 25 ml
11481420 5 mL 5 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11491420 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26445.AC
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3814-34-4 | C6H13Br | 165.074 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3814-34-4
Fórmula molecular C6H13Br
Peso molecular (g/mol) 165.074
Número MDL MFCD00000219
Clave InChI KKGUMGWNFARLSL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-bromo-2-ethylbutane, 3-bromomethyl pentane, 2-ethylbutyl bromide, pentane, 3-bromomethyl, 3-bromomethyl-pentane, butane, 1-bromo-2-ethyl, 2-ethylbutylbromide, bromo-2-ethylbutane, 2-ethyl butyl bromide, 2-ethyl-1-bromobutane
PubChem CID 77432
Nombre IUPAC 3-(bromometil)pentano
SMILES CCC(CC)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-2-ethylbutane
Densidad 1.179
Punto de ebullición 145°C
Temperatura de inflamación 36°C (96°F)
Olor Sweet
Índice de refracción 1.4515
Cantidad 25 mL
Número UN UN1993
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.07
Porcentaje de pureza 97%