Learn More
1-Bromo-2-etilbutano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10542851 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
25 ML
5 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10542851 25 mL Glass bottle 25 ML
10348880 5 mL Frasco de vidrio 5 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10542851 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 305180250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 3814-34-4 | C6H13Br | 165.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3814-34-4
Fórmula molecular C6H13Br
Peso molecular (g/mol) 165.08
Número MDL MFCD00000219
Clave InChI KKGUMGWNFARLSL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-bromo-2-ethylbutane, 3-bromomethyl pentane, 2-ethylbutyl bromide, pentane, 3-bromomethyl, 3-bromomethyl-pentane, butane, 1-bromo-2-ethyl, 2-ethylbutylbromide, bromo-2-ethylbutane, 2-ethyl butyl bromide, 2-ethyl-1-bromobutane
PubChem CID 77432
Nombre IUPAC 3-(bromometil)pentano
SMILES CCC(CC)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-2-ethylbutane
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1700g/mL
Punto de ebullición 143°C to 144°C
Temperatura de inflamación 35°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Glass bottle
Fórmula lineal (C2H5)2CHCH2Br
Índice de refracción 1.4510 to 1.453
Cantidad 25 mL
Gravedad específica 1.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.08
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Liquid