Learn More
1-Bromo-2-etilbenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11475427
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11475427 5 g 5 g
11485427 25 g 25 g
11495427 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11475427 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23449.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1973-22-4 | C8H9Br | 185.064 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1973-22-4
Fórmula molecular C8H9Br
Peso molecular (g/mol) 185.064
Número MDL MFCD00000077
Clave InChI HVRUGFJYCAFAAN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 16089
Nombre IUPAC 1-bromo-2-etilbenceno
SMILES CCC1=CC=CC=C1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-2-ethylbenzene
Punto de fusión -68°C
Densidad 1.338
Punto de ebullición 199°C to 200°C
Temperatura de inflamación 71°C (159°F)
Índice de refracción 1.5485
Cantidad 5 g
Beilstein 1929735
Sinónimo o-bromoethylbenzene, benzene, 1-bromo-2-ethyl, 2-ethylbromobenzene, 1-ethyl-2-bromobenzene, 2-bromo-1-ethylbenzene, 1-bromo-2-ethyl-benzene, benzene,1-bromo-2-ethyl, o-ethylbromobenzene, 2-bromophenyl ethane, bromo-2-ethylbenzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.06
Porcentaje de pureza 98%