Learn More
(±)-1-Bromo-2-etil-3-metil-d3-butano-3,4,4,4-d4, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(Bromomethyl)-2-methylpentane-D7 (isopropyl-D7) |
| CAS | 1219805-84-1 |
| Fórmula molecular | C7 D7 H8 Br |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | (±)-1-Bromo-2-ethyl-3-methyl-d3-butane-3,4,4,4-d4, 3-(Bromomethyl)-2-(methyl-d3)pentane-1,1,1,2-d4, 3-(Bromomethyl)-2-methylpentane-D7 (isopropyl-D7) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C7H15Br/c1-4-7(5-8)6(2)3/h6-7 H,4-5H2,1-3H3/i2D3,3D3,6 D |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])(C(CC)CBr)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | 3-(bromometil)-1,1,1,2-tetradeuterio-2-(trideuteriometil)pentano |
| Peso molecular (g/mol) | 186.1411 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 185.0797 g/mol |
| Mostrar más |