Learn More
1-Bromo-2-(difluorometil)benceno, 97 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10812421 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10812421 5 g 5 g
10462560 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10812421 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 432540050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 845866-82-2
Fórmula molecular C7H5BrF2
Peso molecular (g/mol) 207.02
Clave InChI RMYPQIOCZSWSDG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2761181
Nombre IUPAC 1-bromo-2-(difluorometil)benceno
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(F)F)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-2-(difluoromethyl)benzene
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Punto de ebullición 74°C to 76°C (17.0 Torr)
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Sinónimo 1-bromo-2-difluoromethyl benzene, 2-difluoromethyl bromobenzene, 2-bromophenyl difluoro methane, 1-bromo-2-difluoromethyl-benzene, benzene,1-bromo-2-difluoromethyl, 1-bromo-2-difluoromethylbenzene, benzene, 1-bromo-2-difluoromethyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.02
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Bromo-2-(difluoromethyl)benzene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.