Learn More
1-Bromo-2-(difluorometil)benceno, 97 %, ACROS Organics™
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Bromo-2-(difluoromethyl)benzene |
| % mín. CAS | 96.0 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Color | Incolora |
| Punto de ebullición | 74°C to 76°C (17.0 Torr) |
| Espectro infrarrojo | Authentic |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 96% min. (GC) |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 1-bromo-2-difluoromethyl benzene, 2-difluoromethyl bromobenzene, 2-bromophenyl difluoro methane, 1-bromo-2-difluoromethyl-benzene, benzene,1-bromo-2-difluoromethyl, 1-bromo-2-difluoromethylbenzene, benzene, 1-bromo-2-difluoromethyl |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 207.02 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 1-Bromo-2-(difluoromethyl)benzene
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.