Learn More
1-Bromo-2-ciclohexiletano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Bromo-2-cyclohexylethane |
| CAS | 1647-26-3 |
| Fórmula molecular | C8H15Br |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | (2-Bromoethyl)cyclohexane, 1-Bromo-2-cyclohexylethane, 2-Cyclohexylethyl Bromide, NSC 46808, NSC 6078 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H15Br/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h8H,1-7H2 |
| SMILES | BrCCC1CCCCC1 |
| Nombre IUPAC | 2-bromoetilciclohexano |
| Peso molecular (g/mol) | 191.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 190.0357 |