Learn More
1-Bromo-2-ciclohexilbenceno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11334895
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11334895 25 g 25 g
11314895 1 g 1 g
11324895 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11334895 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L18059.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 59734-92-8 | C12H15Br | 239.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59734-92-8
Fórmula molecular C12H15Br
Peso molecular (g/mol) 239.16
Número MDL MFCD02093987
Clave InChI BXMDAGGQRIDSPA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-bromo-2-cyclohexyl-benzene, benzene, 1-bromo-2-cyclohexyl, acmc-20aoxa, l-bromo-2-cyclohexylbenzene, 2-bromo-1-cyclohexylbenzene
PubChem CID 10944502
Nombre IUPAC 1-bromo-2-ciclohexilbenceno
SMILES BrC1=CC=CC=C1C1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-2-cyclohexylbenzene
Densidad 1.295
Punto de ebullición 79°C to 83°C (0.01 mmHg)
Índice de refracción 1.5605
Cantidad 25 g
Beilstein 2365764
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.16
Porcentaje de pureza 97%