Learn More
1-Bromo-2-cloroetano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Bromo-2-chloroethane |
| CAS | 107-04-0 |
| Fórmula molecular | C2 H4 Br Cl |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 1-Bromo-2-chloroethane, 1-Chloro-2-bromoethane, 2-Bromo-1-chloroethane, 2-Bromoethyl chloride, 2-Chloroethyl bromide, Ethylene chlorobromide, NSC 60186, β-Chloroethyl bromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H4BrCl/c3-1-2-4/h1-2H2 |
| SMILES | ClCCBr |
| Nombre IUPAC | 1-bromo-2-cloroetano |
| Peso molecular (g/mol) | 143.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 141.9185 |