Learn More
1-Bromo-2-cloroetano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Bromo-2-chloroethane |
| % mín. CAS | 97.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Punto de fusión | -17.0°C |
| Color | De incoloro a amarillo |
| Densidad | 1.7300g/mL |
| Punto de ebullición | 106.0°C to 107.0°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (GC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Mostrar más |