Learn More
1-Bromo-2-clorobenceno, TRC
Código de producto. 30329458
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30329458 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30329458 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB682310100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromochlorobenzene
CAS 694-80-4
Fórmula molecular C6 H4 Br Cl
Cantidad 100 g
Sinónimo Benzene, 1-bromo-2-chloro- (6CI, 8CI, 9CI, ACI), 1-Bromo-2-chlorobenzene (ACI), 1-Chloro-2-bromobenzene, 2-Bromo-1-chlorobenzene, 2-Bromochlorobenzene, 2-Bromophenyl chloride, 2-Chloro-1-bromobenzene, 2-Chlorobromobenzene, 2-Chlorophenyl bromide, NSC 59694, o-Bromochlorobenzene, o-Bromophenyl chloride, o-Chlorobromobenzene
Fórmula InChI InChI=1S/C6H4BrCl/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H
SMILES Clc1ccccc1Br
Nombre IUPAC 1-Bromo-2-clorobenceno
Peso molecular (g/mol) 191.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.9185