Learn More
1-Bromo-2-clorobenceno, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11459353
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11459353 50 g 50 g
11469353 250 g 250 g
11449353 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11459353 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11782.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 694-80-4 | C6H4BrCl | 191.452 g/mol
1-Bromo-2-chlorobenzene finds application in Gas Chromatography and Liquid Chromatography analysis. It is also used as an intermediate in pharmaceutical and synthetic chemistry. Further, it acts as a reagent in the preparation of arylpiperidines and aryltetrahydropyridines as 5-HT2C agonists.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-bromo-2-clorobenceno se puede aplicar en los análisis de cromatografía de gases y de cromatografía de líquidos. También se utiliza como intermediario en la química farmacéutica y sintética. Además, actúa como reactivo en la preparación de arilpeperidinas y tetrahidropiridinas como agonistas de 5-HT2C.
Solubilidad
Inmiscible con agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 694-80-4
Fórmula molecular C6H4BrCl
Peso molecular (g/mol) 191.452
Número MDL MFCD00000532
Clave InChI QBELEDRHMPMKHP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromochlorobenzene, o-bromochlorobenzene, 2-chlorobromobenzene, o-chlorobromobenzene, benzene, 1-bromo-2-chloro, 2-bromo-1-chlorobenzene, 1-chloro-2-bromobenzene, benzene, bromochloro, unii-pec7z3yx6p, 1-bromo-2-chloro-benzene
PubChem CID 12754
Nombre IUPAC 1-Bromo-2-clorobenceno
SMILES C1=CC=C(C(=C1)Cl)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-2-chlorobenzene
Punto de fusión -13°C
Densidad 1.649
Cantidad 50 g
Índice de refracción 1.5815
Beilstein 1855303
Punto de ebullición 203°C to 205°C
Información de solubilidad Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.46
Porcentaje de pureza ≥98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Bromo-2-chlorobenzene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Bromo-2-chlorobenzene